Learn More
Avantor™ J.T. Colonnes analytiques à pores étroits pré-conditionnées Baker™, BAKERBOND™
Colonnes de biochromatographie pour HPLC analytique et préparative, LC basse pression et purification par lots.
Marque:  Avantor™ 7098-00
Code produit. 10569302
  • 6110.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • BAKERBOND™ est une gamme de produits à base de silice conçus pour des performances, une reproductibilité et une évolutivité optimales.
  • Les phases liées au BAKERBOND™ sont synthétisées par chimie trifonctionnelle du silane pour former une couche de liaisons covalentes au carbone-siloxane multiples à la surface des particules de silice.
  • Les phases liées qui en résultent sont de type polymérique, offrant une résistance accrue à l’hydrolyse, une plus grande stabilité aux extrêmes de pH et des interactions réduites au silanol pour des récupérations plus élevées et moins de queues.
Spécification
Spécification
Analytique
250 mm
120 Å
Phase inverse à pores étroits
4,6 mm
5 μm
Octadécyl C18