Learn More
pH standard IUPAC pH 9,180, Hach Lange™
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Description
- pH Standard, IUPAC, pH9,180 à 25 °C, certifié, 500 ml (analytique Radiometer)
- Chaque flacon est fourni avec un certificat de vérification COFRAC et un certificat de conformité et de traçabilité établis conformément à la norme ISO 31 500 ml
- Présente une concentration de pH de 9,180 ± 0,010 à 25 °C
- Traçable à l’échelle de pH IUPAC et au NIST
- Durée de conservation de 48 mois à compter de la date de production
- La compétence et l’intégrité d’un laboratoire reconnu à l’échelle internationale pour la mesure du pH et des matériaux de référence pour la conductivité
Spécification
Spécification
pH | 9.180 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 ml |
Traçabilité au NIST | Oui |