Learn More
Texwipe™ Housses stériles Mini AlphaMop™
Housses de rechange en polyester double maille pré-stérilisées.
Marque:  Texwipe™ STX7114
Code produit. 16304618
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Le tampon en polyester non tissé à 100 % fournit un coussin pour s’assurer que les housses de serpillère s’adaptent à la surface pour un nettoyage homogène
  • Un tampon peut être utilisé pour plusieurs housses, selon les pratiques courantes de l’installation
  • Spécification
    Spécification
    Tampon de rechange
    Sterile
    Polyester