Learn More
Texwipe™ Tapis pour salles blanches
Comprend un agent antimicrobien pour prévenir la prolifération bactérienne
493.00€ - 495.00€
Spécification
Matériau | Polyéthylène, polystyrène |
---|---|
Type | Cleanroom Mat |
À utiliser avec (application) | Contrôle de la contamination |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11545315
|
Texwipe™
AMA184681B |
Bleu | 18 x 46 po |
493.00€
8 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11555315
|
Texwipe™
AMA184681W |
Blanc | 18 x 46 po |
495.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Tapis adhésifs et cadres pour salles blanches et zones critiques
- Fabrication en polyéthylène (tapis) et en polystyrène (cadres)
- Capture et retient les particules des contaminants transportés par les pieds et les roues
- Une feuille de polyéthylène amovible et revêtue d’adhésif emprisonne les particules et empêche le transfert
- Onglets numérotés pour simplifier l’inventaire et le remplacement
Spécification
Polyéthylène, polystyrène | |
Cleanroom Mat | |
Contrôle de la contamination |