Learn More
Acide isoxazole-5-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
23.15€ - 66.00€
Chemical Identifiers
CAS | 21169-71-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H3NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 113.072 |
Numéro MDL | MFCD00156151 |
Clé InChI | MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h |
CID PubChem | 2060599 |
Nom IUPAC | Acide 1,2-oxazole-5-carboxylique |
SMILES | C1=C(ON=C1)C(=O)O |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
10254964
|
Thermo Scientific Maybridge
CC10301DA |
1 g |
23.15€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10732357
|
Thermo Scientific Maybridge
CC10301DE |
5 g |
66.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chemical Identifiers
21169-71-1 | |
113.072 | |
MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N | |
2060599 | |
C1=C(ON=C1)C(=O)O |
C4H3NO3 | |
MFCD00156151 | |
isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h | |
Acide 1,2-oxazole-5-carboxylique |
Specifications
Isoxazole-5-carboxylic acid | |
96.5 | |
97% | |
C4H3NO3 | |
isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h | |
C1=C(ON=C1)C(=O)O | |
113.072 | |
113.07 |
21169-71-1 | |
100.0 | |
Flacon en verre ambré | |
MFCD00156151 | |
MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 1,2-oxazole-5-carboxylique | |
2060599 | |
97% |