Learn More
Chlorure dʼisovaléryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.53€ - 161.81€
Identifiants chimiques
CAS | 108-12-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 120.58 |
Numéro MDL | MFCD00000738 |
Clé InChI | ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isovaleryl chloride, butanoyl chloride, 3-methyl, isovaleroyl chloride, isopentanoyl chloride, isovaleric acid chloride, 3-methylbutyryl chloride, isovalerylchloride, 3-methyl-butanoyl chloride, unii-j2ml32m57v, 3-methyl-butyryl chloride |
CID PubChem | 66054 |
Nom IUPAC | Chlorure de 3-méthylbutanoyl |
SMILES | CC(C)CC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10429120
|
Thermo Scientific Acros
169280250 |
25 g | Flacon en verre |
25.53€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10502581
|
Thermo Scientific Acros
169281000 |
100 g | Flacon en verre |
45.53€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10012070
|
Thermo Scientific Acros
169285000 |
500 g | Flacon en verre |
161.81€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
108-12-3 | |
120.58 | |
ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N | |
66054 | |
CC(C)CC(=O)Cl |
C5H9ClO | |
MFCD00000738 | |
isovaleryl chloride, butanoyl chloride, 3-methyl, isovaleroyl chloride, isopentanoyl chloride, isovaleric acid chloride, 3-methylbutyryl chloride, isovalerylchloride, 3-methyl-butanoyl chloride, unii-j2ml32m57v, 3-methyl-butyryl chloride | |
Chlorure de 3-méthylbutanoyl |
Spécification
Isovaleryl chloride | |
108-12-3 | |
0.9800g/mL | |
27°C | |
98% | |
(CH3)2CHCH2COCl | |
MFCD00000738 | |
15, 5278 | |
isovaleryl chloride, butanoyl chloride, 3-methyl, isovaleroyl chloride, isopentanoyl chloride, isovaleric acid chloride, 3-methylbutyryl chloride, isovalerylchloride, 3-methyl-butanoyl chloride, unii-j2ml32m57v, 3-methyl-butyryl chloride | |
ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 3-méthylbutanoyl | |
66054 | |
98% |
98% | |
Incolore à jaune ou rose | |
115°C to 117°C | |
Authentique | |
C5H9ClO | |
1.4150 to 1.417 | |
02, 315 | |
0.98 | |
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol | |
CC(C)CC(=O)Cl | |
120.58 | |
120.58 | |
Liquide |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique par inhalation.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-552-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Isovaleryl chloride
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Hazard Statement
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.