Learn More
Fisherbrand™ Circulateurs à immersion chauffants Isotemp™ : Modèle 4100B
Moyen simple et pratique de convertir des bains ouverts en bains à une température constante.
995.00€
Spécification
Type de pompe | Puissance |
---|---|
Gamme de températures | Température ambiante de +10° à 100°C |
Type | Circulateur à immersion Isotemp™ |
Modèle | 4100B |
Stabilité de la température | ± 0,1°C |
Code produit | Marque | Tension | Fréquence | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Fréquence | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11346671
|
Fisherbrand™
211190100 |
230 V | 50 Hz | Circulateur à immersion Isotemp™ |
995.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Leur précision, fonctions et performances permettent l’optimisation des configurations pour répondre à divers besoins applicatifs.
Chaque unité comprend :
- Deux vitesses de pompe : 50 % et 100 %
- Contrôle PID réglable
- Grand écran LCD de cinq lignes facile à lire
- Trois langues : anglais, allemand, français
- Coupures en cas de surchauffe ou de faible niveau avec alarmes sonores et visuelles
- Moteur industriel de haute qualité pour d’excellentes performances et durée de vie de la pompe
4100 Contrôleur
pour la régulation de la température de routine
- Température ambiante jusqu’à +100°C
- Système de chauffage de 1 kW
- Pompe foulante puissante
- Cinq points de consigne programmables : +20°C, +37°C, +50°C, +70°C et +100°C
- Affichage de la température en °C, °F ou °K avec résolution de 0,1 ou 0,01
- Le modèle 4100B est fourni avec un pont
- Liquides compatibles : Eau déionisée jusqu’à 3 mOhm ; EG / Eau 50 / 50 ; PG / Eau 50 / 50
Spécification
Puissance | |
Circulateur à immersion Isotemp™ | |
± 0,1°C |
Température ambiante de +10° à 100°C | |
4100B | |
32 cm |