Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation chauffants Isotemp™ : modèle 6200 H24
Éléments chauffants haute puissance fiables qui assurent un chauffage rapide des fluides et une grande compatibilité des fluides pour votre application.
2240.00€
Spezifikation
Type de pompe | Aspirante et foulante |
---|---|
Gamme de températures | de 10°C à 200°C |
Produktcode | Marke | Fréquence | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fréquence | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11326681
|
Fisherbrand™
211313100 |
50 Hz |
2240.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
Le circuit standard de protection contre la surchauffe est sélectionnable par l’utilisateur afin de garantir que les températures d’utilisation ne dépassent pas les valeurs du point de consigne- Coupures en cas de surchauffe et de faible niveau
- Format compact qui optimise l’espace de la paillasse
- Inclut un tuyau de circulation externe équipé de raccords de 8 mm et 12 mm et de pinces d’alimentation et de retour
- Couvercle de zone de travail incluse sur tous les bains chauffants
- Bains chauffants en acier inox de haute qualité
- Tous les drains des bains sont situés à l’avant de l’unité et disposent d’une vanne intégrée
Spezifikation
Aspirante et foulante | |
de 10°C à 200°C |