Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation chauffants Isotemp™ : modèle 5150 H24
Éléments chauffants haute puissance fiables qui assurent un chauffage rapide des fluides et une grande compatibilité des fluides pour votre application.
1980.00€
Code produit | Marque | Fréquence | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Fréquence | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11376671
|
Fisherbrand™
211213100 |
50 Hz |
1980.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le circuit standard de protection contre la surchauffe est sélectionnable par l’utilisateur afin de garantir que les températures d’utilisation ne dépassent pas les valeurs du point de consigne
- Coupures en cas de surchauffe et de faible niveau
- Format compact qui optimise l’espace de la paillasse
- Inclut un tuyau de circulation externe équipé de raccords de 8 mm et 12 mm et de pinces d’alimentation et de retour
- Couvercle de zone de travail incluse sur tous les bains chauffants
- Bains chauffants en acier inox de haute qualité
- Tous les drains des bains sont situés à l’avant de l’unité et disposent d’une vanne intégrée
Spécification
Foulante |