Learn More
Fisherbrand™ Congélateurs-coffres ultra-basse température -86°C Isotemp™, 20 pieds cubes
Technologie de compresseur améliorée et panneaux de commande conviviaux
14730.00€
Spécification
Type | CO2, LN2 |
---|---|
Capacité (impériale) | 20 pied cube |
Capacité (métrique) | 566,3 l |
Gamme de températures | -58°F à -122,8°F |
Finition externe | Acier inox |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12649265
|
Fisherbrand™
I920CV |
230 V 50 Hz | |||||||
Description
Technologie de compresseur améliorée et panneaux de commande conviviaux
Congélateur coffre -86°C Isotemp• La sécurité de vos échantillons au meilleur prix
• Froid performant
• Construction robuste
• Intérieur tout inox
• Châssis acier haute qualité poudré époxy résistant à la corrosion
• Stockage sécurisé
• Commande centralisée par microprocesseur
• Régulateur de tension intégré protégeant l'appareil des fluctuations d'alimentation
• Ergonomie
• Filtre à air directement accessible en face avant
• Congélateur coffre -86°C Isotemp
Garantie
- États-Unis et Canada : Deux ans pièces et main-d’œuvre
- Hors Amérique du Nord : 16 mois, pièces ; 44 mois supplémentaires pour les pièces de compresseur
Spécification
CO2, LN2 | |
566,3 l | |
Acier inox | |
Microprocesseur | |
RS232, 4 à 20 mA | |
Manuel | |
33,4 po | |
84,8 cm | |
40,5 po | |
102,9 cm | |
96 po | |
243,8 cm | |
Sans CFC | |
378 kg |
20 pied cube | |
-58°F à -122,8°F | |
Coffre | |
Stockage à long terme d’échantillons biologiques et chimiques | |
2 ans | |
18,5 x 66,5 x 28 po (47 x 168,9 x 71,1 cm) | |
18,5 po | |
47 cm | |
28 po | |
71,1 cm | |
66,5 in | |
168,9 cm | |
833 lb |