Learn More
Acide isoquinoléine-5-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
64.40€ - 178.00€
Identifiants chimiques
CAS | 371766-08-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H8BNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.978 |
Numéro MDL | MFCD03839356 |
Clé InChI | XKEYHBLSCGBBGU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isoquinoline-5-boronic acid, 5-isoquinolineboronic acid, isoquinolin-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, 5-isoquinolinyl, isoquinolin-5-yl boronic acid, 5-isoquinolineboronicacid, isoquinoline-5-boric acid, 5-boronoisoquinoline, acmc-209ird, 5-isoquinolylboronic acid |
CID PubChem | 599474 |
Nom IUPAC | Acide isoquinoléino-5-ylboronique |
SMILES | B(C1=C2C=CN=CC2=CC=C1)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15479987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53230.MD |
250 mg |
64.40€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15469987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53230.03 |
1 g |
178.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
371766-08-4 | |
172.978 | |
XKEYHBLSCGBBGU-UHFFFAOYSA-N | |
599474 | |
B(C1=C2C=CN=CC2=CC=C1)(O)O |
C9H8BNO2 | |
MFCD03839356 | |
isoquinoline-5-boronic acid, 5-isoquinolineboronic acid, isoquinolin-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, 5-isoquinolinyl, isoquinolin-5-yl boronic acid, 5-isoquinolineboronicacid, isoquinoline-5-boric acid, 5-boronoisoquinoline, acmc-209ird, 5-isoquinolylboronic acid | |
Acide isoquinoléino-5-ylboronique |
Spécification
Isoquinoline-5-boronic acid | |
204°C to 206°C | |
MFCD03839356 | |
XKEYHBLSCGBBGU-UHFFFAOYSA-N | |
Acide isoquinoléino-5-ylboronique | |
599474 | |
97% |
371766-08-4 | |
C9H8BNO2 | |
isoquinoline-5-boronic acid, 5-isoquinolineboronic acid, isoquinolin-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, 5-isoquinolinyl, isoquinolin-5-yl boronic acid, 5-isoquinolineboronicacid, isoquinoline-5-boric acid, 5-boronoisoquinoline, acmc-209ird, 5-isoquinolylboronic acid | |
B(C1=C2C=CN=CC2=CC=C1)(O)O | |
172.978 | |
172.98 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only