Learn More
Isoquinoline-3-amine, 97 %, Thermo Scientific™
51.70€ - 419.00€
Identifiants chimiques
CAS 25475-67-6
Formule moléculaire C9H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.177
Clé InChI VYCKDIRCVDCQAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminoisoquinoline, 3-isoquinolinamine, isoquinolin-3-ylamine, isoquinoline, 3-amino, 3-isoquinolylamine, isoquinoline-3-amine, chembl61743, 2h-isoquinolin-3-imine, isoquinolin-3-imine, zlchem 309
CID PubChem 311869
Nom IUPAC Isoquinoline-3-amine
SMILES C1=CC=C2C=NC(=CC2=C1)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10039091
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
BTB10019CB
250 mg Flacon en verre ambré
51.70€
250mg
10130242
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
BTB10019DA
1 g Flacon en verre ambré
60.55€
1g
10214644
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
BTB10019EA
10 g Flacon en verre ambré
419.00€
10g
Identifiants chimiques
25475-67-6
144.177
3-aminoisoquinoline, 3-isoquinolinamine, isoquinolin-3-ylamine, isoquinoline, 3-amino, 3-isoquinolylamine, isoquinoline-3-amine, chembl61743, 2h-isoquinolin-3-imine, isoquinolin-3-imine, zlchem 309
Isoquinoline-3-amine
C9H8N2
VYCKDIRCVDCQAE-UHFFFAOYSA-N
311869
C1=CC=C2C=NC(=CC2=C1)N
Spécification
Isoquinolin-3-amine
97%
3-aminoisoquinoline, 3-isoquinolinamine, isoquinolin-3-ylamine, isoquinoline, 3-amino, 3-isoquinolylamine, isoquinoline-3-amine, chembl61743, 2h-isoquinolin-3-imine, isoquinolin-3-imine, zlchem 309
C1=CC=C2C=NC(=CC2=C1)N
144.177
144.18
25475-67-6
C9H8N2
VYCKDIRCVDCQAE-UHFFFAOYSA-N
Isoquinoline-3-amine
311869
97%