Learn More
Ester pinacolique d’acide isopropylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.60€ - 261.00€
Identifiants chimiques
CAS 76347-13-2
Formule moléculaire C9H19BO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.059
Numéro MDL MFCD05663856
Clé InChI MECCSFDHAVAAAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropylboronic acid, pinacol ester, 2-isopropylboronic acid pinacol ester, isopropylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethyl, 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 2-isoproyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methylethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 12727711
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15496737
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33861.03
1 g
24.60€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15406747
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33861.06
5 g
68.30€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15416747
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33861.14
25 g
261.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Isopropylboronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester pinacol de l’acide isopropylboronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
76347-13-2
170.059
MECCSFDHAVAAAW-UHFFFAOYSA-N
12727711
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(C)C
C9H19BO2
MFCD05663856
2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropylboronic acid, pinacol ester, 2-isopropylboronic acid pinacol ester, isopropylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethyl, 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 2-isoproyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methylethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-tétraméthyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
Spécification
Isopropylboronic acid pinacol ester
115°C (60 mmHg)
1.409
2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-isopropylboronic acid, pinacol ester, 2-isopropylboronic acid pinacol ester, isopropylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethyl, 2-isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 2-isoproyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methylethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
MECCSFDHAVAAAW-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tétraméthyl-2-propan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
12727711
98%
76347-13-2
C9H19BO2
MFCD05663856
Slightly soluble in water.
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(C)C
170.059
170.06
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante