Learn More
Isopropylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.60€ - 311.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-31-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H9N |
Poids moléculaire (g/mol) | 59.11 |
Clé InChI | JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino |
CID PubChem | 6363 |
ChEBI | CHEBI:15739 |
Nom IUPAC | propan-2-amine |
SMILES | CC(C)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10153050
|
Thermo Scientific Acros
148920250 |
25 mL | Flacon en verre |
24.60€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10667112
|
Thermo Scientific Acros
148920010 |
1 L | Flacon en verre |
43.70€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10776351
|
Thermo Scientific Acros
148920025 |
2.5 L | Flacon en verre |
74.80€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11995171
|
Thermo Scientific Acros
148920100 |
10 L | Récipient en plastique |
311.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-31-0 | |
59.11 | |
isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino | |
CHEBI:15739 | |
CC(C)N |
C3H9N | |
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N | |
6363 | |
propan-2-amine |
Spécification
Isopropylamine | |
-101.0°C | |
0.6900g/mL | |
−37°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)2CHNH2 | |
04,152 | |
15,5255 | |
isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino | |
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-amine | |
6363 | |
0.3 mPa.s (20°C) | |
99% |
75-31-0 | |
Blanc | |
33.0°C to 34.0°C | |
Authentique | |
C3H9N | |
1.3725 to 1.3755 | |
13,164 | |
0.69 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether | |
CC(C)N | |
59.11 | |
CHEBI:15739 | |
59.11 | |
Poudre cristalline, aiguilles ou cristaux |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeur extrêmement inflammables.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-860-9
- Isopropylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.