Learn More
Alcool isopropylique, Multi-Compendial, U.S.P., J.T.Baker™
133.00€ - 398.00€
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15588504
Afficher les documents
Avantor J.T.Baker
9037-01
500 mL Flacon en verre ambré à col étroit
133.00€
500mL
15598504
Afficher les documents
Avantor J.T.Baker
9037-03
4 L Flacon en verre ambré à col étroit
398.00€
4L
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Alcool isopropylique, Multi-Compendial, U.S.P., J.T.Baker™