Learn More
Isopropyl Acetate, 98%, Honeywell™
0.98
41.99€ - 110.94€
Identifiants chimiques
CAS | 108-21-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.133 |
Numéro MDL | MFCD00008877 |
Clé InChI | JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester |
CID PubChem | 7915 |
Nom IUPAC | propan-2-yl acetate |
SMILES | CC(C)OC(=O)C |
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Identifiants chimiques
108-21-4 | |
102.133 | |
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N | |
7915 | |
CC(C)OC(=O)C |
C5H10O2 | |
MFCD00008877 | |
isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester | |
propan-2-yl acetate |
Spécification
Isopropyl Acetate | |
-73°C | |
0.872g/mL at 25°C | |
1.8% (37°F), 8% | |
894°F | |
CH3COOCH(CH3)2 | |
MFCD00008877 | |
1740761 | |
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-yl acetate | |
7915 | |
102.13g/mol | |
98% |
108-21-4 | |
Incolore | |
85°C | |
4°C (39.2°F) | |
C5H10O2 | |
n20/D 1.377(lit.) | |
UN1220 | |
isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester | |
CC(C)OC(=O)C | |
102.133 | |
3.5 (vs air) | |
47mmHg (20°C) | |
Liquid |
Sécurité et traitement
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H319-H336
missing translation for 'dotInformation' : Class 3 - PG 2 - Isopropyl acetate
missing translation for 'einecsNumber' : 203-561-1
missing translation for 'rtecsNumber' : AI4930000