Learn More
Isopropanol, 70 %, Honeywell™
70 % dans H2O
67.39€ - 757.24€
Identifiants chimiques
CAS | 67-63-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.096 |
Numéro MDL | MFCD00011674 |
Clé InChI | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | alcool isopropylique, diméthylcarbinol, alcool sec-propylique, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
CID PubChem | 3776 |
ChEBI | CHEBI : 17824 |
Nom IUPAC | propan-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15685840
|
Honeywell Research Chemicals
563935-1L |
1 l | Bouteille en verre |
67.39€
1L |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15695840
|
Honeywell Research Chemicals
563935-200L-PD |
200 L | Poly Drum | ||||||
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Identifiants chimiques
67-63-0 | |
60.096 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propan-2-ol |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
alcool isopropylique, diméthylcarbinol, alcool sec-propylique, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI : 17824 | |
CC(C)O |
Spécification
Isopropanol | |
0.858 g/ml à 25°C | |
MFCD00011674 | |
alcool isopropylique, diméthylcarbinol, alcool sec-propylique, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI : 17824 |
67-63-0 | |
C3H8O | |
UN 1219 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-ol | |
3776 |
Sécurité et traitement
P210-P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : Classe 3 – PG 2 – Isopropanol
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Isopropanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Propan-2-ol