Learn More
Dichlorure dʼisophthaloyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.84€ - 250.00€
Identifiants chimiques
CAS | 99-63-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H4Cl2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 203.02 |
Clé InChI | FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isophthaloyl chloride, isophthaloyl dichloride, 1,3-benzenedicarbonyl dichloride, m-phthaloyl chloride, isophthalic chloride, isophthalic acid chloride, isophthalic acid dichloride, isothaloyl chloride, isophthalyl chloride, 1,3-benzenedicarbonyl chloride |
CID PubChem | 7451 |
Nom IUPAC | Chlorure de benzène-1,3-dicarbonyle |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10775381
|
Thermo Scientific Acros
122661000 |
100 g | Flacon en verre |
27.84€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10205410
|
Thermo Scientific Acros
122665000 |
500 g | Flacon en verre |
76.18€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11935051
|
Thermo Scientific Acros
122660025 |
2.5 kg | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
99-63-8 | |
203.02 | |
isophthaloyl chloride, isophthaloyl dichloride, 1,3-benzenedicarbonyl dichloride, m-phthaloyl chloride, isophthalic chloride, isophthalic acid chloride, isophthalic acid dichloride, isothaloyl chloride, isophthalyl chloride, 1,3-benzenedicarbonyl chloride | |
Chlorure de benzène-1,3-dicarbonyle |
C8H4Cl2O2 | |
FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N | |
7451 | |
C1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl |
Spécification
Isophthaloyl dichloride | |
43.0°C to 45.0°C | |
276.0°C | |
Authentique | |
C8H4Cl2O2 | |
09,IV,3295 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol,soluble in ether and other organic solvents | |
C1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl | |
203.02 | |
203.02 | |
Masse cristalline |
99-63-8 | |
Blanc | |
180°C | |
98% | |
C6H4(COCl)2 | |
isophthaloyl chloride, isophthaloyl dichloride, 1,3-benzenedicarbonyl dichloride, m-phthaloyl chloride, isophthalic chloride, isophthalic acid chloride, isophthalic acid dichloride, isothaloyl chloride, isophthalyl chloride, 1,3-benzenedicarbonyl chloride | |
FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de benzène-1,3-dicarbonyle | |
7451 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-774-7
- Isophthaloyl dichloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H312-Nocif par contact cutané.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.