Learn More
Dichlorure dʼisophthaloyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10205410
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-63-8
Formule moléculaire C8H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 203.02
Clé InChI FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isophthaloyl chloride, isophthaloyl dichloride, 1,3-benzenedicarbonyl dichloride, m-phthaloyl chloride, isophthalic chloride, isophthalic acid chloride, isophthalic acid dichloride, isothaloyl chloride, isophthalyl chloride, 1,3-benzenedicarbonyl chloride
CID PubChem 7451
Nom IUPAC Chlorure de benzène-1,3-dicarbonyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Isophthaloyl dichloride
Point de fusion 43.0°C to 45.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 276.0°C
Point d’éclair 180°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(COCl)2
Quantité 500 g
Beilstein 09,IV,3295
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol,soluble in ether and other organic solvents
Poids de la formule 203.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isophthaloyl dichloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.