Learn More
Isoindoline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10336794
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 496-12-8
Formule moléculaire C8H9N
Poids moléculaire (g/mol) 119.17
Numéro MDL MFCD00605324
Clé InChI GWVMLCQWXVFZCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoindoline, 1h-isoindole, 2,3-dihydro, iso-indoline, 2-azaindan, 1,2-dihydroisoindole, 1,3-dihydroisoindole, dihydroisoindole, pubchem16248, acmc-1am9e
CID PubChem 422478
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-isoindole
SMILES C1C2=CC=CC=C2CN1
Specifications
Nom chimique ou matériau Isoindoline
Point de fusion 17°C
Couleur Blanc
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 221°C
Point d’éclair 94°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5670 to 1.5700 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.05
Poids de la formule 119.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou paillettes, assombrissement en cas d’exposition à la lumière
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Isoindoline
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.