Learn More
Isohexane, contient <5 % de N-hexane, HPLC pour la détection de fluorescence
40.30€ - 137.00€
Identifiants chimiques
CAS | 73513-42-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.18 |
Numéro MDL | MFCD00009406 |
Clé InChI | AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane |
CID PubChem | 7892 |
Nom IUPAC | 2-méthylpentane |
SMILES | CCCC(C)C |
Description
Identifiants chimiques
73513-42-5 | |
86.18 | |
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N | |
7892 | |
CCCC(C)C |
C6H14 | |
MFCD00009406 | |
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane | |
2-méthylpentane |
Spécification
-154°C | |
Incolore | |
Flacon en verre revêtu de plastique | |
C6H14 | |
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane | |
CCCC(C)C | |
86.18 | |
86.18g/mol |
73513-42-5 | |
60°C | |
Liquide | |
MFCD00009406 | |
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpentane | |
7892 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- iso-Hexane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Isohexane, contient <5 % de N-hexane, HPLC pour la détection de fluorescence