Learn More
DuPont™ Combinaison Tyvek™ IsoClean™ sans capuche à col rond
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Description
- Disponible du S au XXXL
- Traité en salle blanche et stérilisé par irradiation aux rayons gamma
- Coutures internes liées. Taille élastique au dos pour un bon ajustement
- Passe-pouces élastiques recouverts de Tyvek™
- Élastique tunnelisé aux poignets et aux chevilles
- Fermeture éclair à l’avant
- Rabat tempête
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison sans capuche |
Dimensions | Grande taille |
Matériau | PEHD |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de taille | Élastiquée à l’arrière |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de bouchon | Fermeture éclair avant |
Type de couture | Lié |
Afficher plus |
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.