Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon IsoClean™ DuPont Tyvek™ avec couvre-chaussures antidérapants
Traitées en salle blanche et stérilisées par irradiation aux rayons gamma. La combinaison à capuche DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ avec surchaussures antidérapantes protège contre les particules, les microorganismes et les éclaboussures légères de liquides aqueux non dangereux.
470.00€ - 471.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison jetable |
---|---|
Matériau | HDPE |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de cheville | Élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15309694
|
DuPont™
D14247979 |
M | N/A | N/A | N/A | |||||
15379714
|
DuPont™
D14247987 |
L | N/A | N/A | N/A | |||||
15389734
|
DuPont™
D14247990 |
XL |
470.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 22-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15349754
|
DuPont™
D14248003 |
2XL | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Traitées en salle blanche et stérilisées par irradiation aux rayons gamma. La combinaison à capuche DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ avec surchaussures antidérapantes protège contre les particules, les microorganismes et les éclaboussures légères de liquides aqueux non dangereux.
- Combinaison à capuche avec surchaussures antidérapantes intégrées
- Traitée en salle blanche et stérilisée par irradiation aux rayons gamma à un niveau SAL de 10-6 (ISO 11137-1)
- Coutures internes surfilées
- Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage
- Des passe-pouces empêchent les manches de remonter
- Fermeture éclair
- Pliée de manière aseptique
- Blanc
Spécification
Combinaison jetable | |
Blanc | |
Élastique | |
Capuche | |
Surfilée | |
Liquide, Particule, Produits chimiques | |
D1424 |
HDPE | |
Oui | |
Élastique | |
Fermeture éclair avant | |
Stérile | |
ISO 11137-1 |