Learn More
DuPont™ Surbottes Tyvek™ IsoClean™
Traitée en salle blanche pour une propreté maximisée et pré-stérilisée par irradiation aux rayons gamma. Les surbottes Dupont™ Tyvek™ IsoClean™ protègent contre les particules, les microorganismes et les éclaboussures légères de liquides aqueux non dangereux. Respirantes et exceptionnellement peu pelucheuses
276.00€
Spécification
Matériau | Tyvek™ IsoClean™ |
---|---|
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Type de semelle | Gripper™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15604914
![]() |
DuPont™
D15466083 |
Moyenne |
276.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15614914
![]() |
DuPont™
D15466090 |
Grande taille |
276.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15624914
![]() |
DuPont™
D15466105 |
XL |
276.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15694904
![]() |
DuPont™
D15466072 |
S |
276.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Disponibles du S au XL.
- Traitées en salle blanche et stérilisées par irradiation aux rayons gamma.
- Coutures internes liées.
- Tibias et chevilles élastiqués (tunnélisés).
- Attaches au niveau des chevilles.
- Les semelles Gripper™ sont antidérapantes et robustes.
Spécification
Tyvek™ IsoClean™ | |
Oui | |
Gripper™ | |
Salles blanches utilisées dans les secteurs pharmaceutique, de la biotechnologie, dans la fabrication de dispositifs médicaux, la transformation des aliments, les produits cosmétiques, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés. | |
100/boîte | |
Surchaussures |
Blanc | |
Stérile | |
Coutures internes liées | |
Traitée en salle blanche et stérilisée par irradiation aux rayons gamma à un niveau SAL de 10-6 (ISO 11137-1), adaptés à une utilisation dans les salles blanches GMP (BPF) de classe A/B (classe ISO 5), EPP catégorie I | |
Conditionnement individuel par paires |
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.