Learn More
Chlorure dʼisobutyryl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.30€ - 150.00€
Identifiants chimiques
CAS | 79-30-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H7ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 106.55 |
Numéro MDL | MFCD00000717 |
Clé InChI | DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isobutyryl chloride, 2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-methyl, isobutanoyl chloride, isobutyric acid chloride, isobutyroyl chloride, isobutyrylchloride, dimethylacetyl chloride, chloro isopropyl ketone, alpha-methylpropionyl chloride |
CID PubChem | 62325 |
Nom IUPAC | 2Chlorure de méthylpropanoyl |
SMILES | CC(C)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10583521
|
Thermo Scientific Acros
160660100 |
10 mL | Flacon en verre |
25.30€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10255730
|
Thermo Scientific Acros
160662500 |
250 mL | Flacon en verre |
61.60€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10275680
|
Thermo Scientific Acros
160660010 |
1 L | Flacon en verre |
150.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
79-30-1 | |
106.55 | |
DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N | |
62325 | |
CC(C)C(=O)Cl |
C4H7ClO | |
MFCD00000717 | |
isobutyryl chloride, 2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-methyl, isobutanoyl chloride, isobutyric acid chloride, isobutyroyl chloride, isobutyrylchloride, dimethylacetyl chloride, chloro isopropyl ketone, alpha-methylpropionyl chloride | |
2Chlorure de méthylpropanoyl |
Spécification
Isobutyryl chloride | |
79-30-1 | |
1.0170g/mL | |
1°C | |
97.5% min. (GC) | |
(CH3)2CHCOCl | |
MFCD00000717 | |
1.017 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol,soluble in ether | |
CC(C)C(=O)Cl | |
106.55 | |
0.55 mPa.s (20°C) | |
98% |
98% | |
-90.0°C | |
91.0°C to 93.0°C | |
Authentique | |
C4H7ClO | |
1.4060 to 1.4080 | |
02, 293 | |
isobutyryl chloride, 2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-methyl, isobutanoyl chloride, isobutyric acid chloride, isobutyroyl chloride, isobutyrylchloride, dimethylacetyl chloride, chloro isopropyl ketone, alpha-methylpropionyl chloride | |
DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N | |
2Chlorure de méthylpropanoyl | |
62325 | |
106.55 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Peut être corrosif pour les métaux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-194-1
missing translation for 'rtecsNumber' : UC3944000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only