Learn More
Isobutyraldéhyde, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
45.53€ - 240.20€
Identifiants chimiques
CAS | 78-84-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 72.11 |
Numéro MDL | MFCD00006980 |
Clé InChI | AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde |
CID PubChem | 6561 |
ChEBI | CHEBI:48943 |
Nom IUPAC | 2-méthylpropanal |
SMILES | CC(C)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10091130
|
Thermo Scientific Acros
122510010 |
1 L | Flacon en verre |
45.53€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10001140
|
Thermo Scientific Acros
122510025 |
2.5 L | Flacon en verre |
84.62€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10677963
|
Thermo Scientific Acros
122510100 |
10 L | Récipient en plastique |
240.20€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
78-84-2 | |
72.11 | |
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N | |
6561 | |
2-méthylpropanal |
C4H8O | |
MFCD00006980 | |
isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde | |
CHEBI:48943 | |
CC(C)C=O |
Spécification
Isobutyraldehyde | |
-65.0°C | |
63.0°C | |
Authentique | |
C4H8O | |
1.3710 to 1.3740 | |
01, 671 | |
0.79 | |
Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether, carbon disulfide,, acetone, benzene, toluene and chloroform | |
CC(C)C=O | |
72.11 | |
CHEBI:48943 | |
72.11 | |
Liquide |
78-84-2 | |
0.7900g/mL | |
−24°C | |
99% min. (GC) | |
(CH3)2CHCHO | |
MFCD00006980 | |
15, 5199 | |
isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde | |
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpropanal | |
6561 | |
0.45 mPa.s (20°C) | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincez avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Mise à la terre / liaison équipotentielle
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-149-6
RUO – Research Use Only