Learn More
Isobutyraldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11420033
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Isobutyraldehyde is used as an intermediate in the preparation of isobutanol, methacrolein, hydroxypivaldehyde and neopentyl glycol. It is actively involved in the Cannizaro reaction. It is also used as an intermediate to prepare pharmaceuticals, agrochemicals, vitamins, antioxidants, rubber accelerators, textile auxiliaries, perfumery and flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isobutyraldéhyde est utilisé comme intermédiaire dans la préparation de l’isobutanol, de la méthacroléine, de l’hydroxypyvaldéhyde et du néopentyl glycol. Il participe activement à la réaction de Cannizaro. Il est également utilisé comme intermédiaire pour préparer des produits pharmaceutiques, des produits agrochimiques, des vitamines, des antioxydants, des accélérateurs en caoutchouc, des produits auxiliaires textiles, des parfums et des arômes.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-84-2
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00006980
Clé InChI AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde
CID PubChem 6561
ChEBI CHEBI:48943
Nom IUPAC 2-méthylpropanal
SMILES CC(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyraldehyde
Point de fusion -65°C
Densité 0.794
Point d’ébullition 63°C to 65°C
Point d’éclair −24°C (−11°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Pungent
Formule linéaire (CH3)2CHCHO
Indice de réfraction 1.3723
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN2045
Beilstein 605330
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,5154
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide