Learn More
Isobutyltriméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
22.20€ - 247.00€
Identifiants chimiques
CAS | 18395-30-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H18O3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.303 |
Numéro MDL | MFCD00051589 |
Clé InChI | XYJRNCYWTVGEEG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isobutyltrimethoxysilane, isobutyl trimethoxy silane, silane, trimethoxy 2-methylpropyl, trimethoxy 2-methylpropyl silane, dynasylan ibtmo, prosil 178, isobutyltrimethoxy silane, iso-butyl trimethoxysilane, acmc-1cg69, 2-methyl-1-propyltrimethoxysilane |
CID PubChem | 87622 |
Nom IUPAC | triméthoxy(2-méthylpropyl)silane |
SMILES | CC(C)C[Si](OC)(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11490137
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21048.14 |
25 g |
22.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21048.22 |
100 g |
60.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21048.36 |
500 g |
247.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
18395-30-7 | |
178.303 | |
XYJRNCYWTVGEEG-UHFFFAOYSA-N | |
87622 | |
CC(C)C[Si](OC)(OC)OC |
C7H18O3Si | |
MFCD00051589 | |
isobutyltrimethoxysilane, isobutyl trimethoxy silane, silane, trimethoxy 2-methylpropyl, trimethoxy 2-methylpropyl silane, dynasylan ibtmo, prosil 178, isobutyltrimethoxy silane, iso-butyl trimethoxysilane, acmc-1cg69, 2-methyl-1-propyltrimethoxysilane | |
triméthoxy(2-méthylpropyl)silane |
Spécification
154°C to 157°C | |
18395-30-7 | |
MFCD00051589 | |
2233976 | |
isobutyltrimethoxysilane, isobutyl trimethoxy silane, silane, trimethoxy 2-methylpropyl, trimethoxy 2-methylpropyl silane, dynasylan ibtmo, prosil 178, isobutyltrimethoxy silane, iso-butyl trimethoxysilane, acmc-1cg69, 2-methyl-1-propyltrimethoxysilane | |
CC(C)C[Si](OC)(OC)OC | |
178.303 | |
178.31 | |
1.396 | |
0.93 |
Isobutyltrimethoxysilane | |
C7H18O3Si | |
UN1993 | |
43°C (109°F) | |
XYJRNCYWTVGEEG-UHFFFAOYSA-N | |
triméthoxy(2-méthylpropyl)silane | |
87622 | |
97% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 242-272-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only