Learn More
Isobutyltriméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400147
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18395-30-7
Formule moléculaire C7H18O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 178.303
Numéro MDL MFCD00051589
Clé InChI XYJRNCYWTVGEEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyltrimethoxysilane, isobutyl trimethoxy silane, silane, trimethoxy 2-methylpropyl, trimethoxy 2-methylpropyl silane, dynasylan ibtmo, prosil 178, isobutyltrimethoxy silane, iso-butyl trimethoxysilane, acmc-1cg69, 2-methyl-1-propyltrimethoxysilane
CID PubChem 87622
Nom IUPAC triméthoxy(2-méthylpropyl)silane
SMILES CC(C)C[Si](OC)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 154°C to 157°C
Nom chimique ou matériau Isobutyltrimethoxysilane
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2233976
Point d’éclair 43°C (109°F)
Poids de la formule 178.31
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.396
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.93