Learn More
Isobutylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Description
Isobutylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isobutylamine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1000 mg/ml à 25 °C), l’éther, l’alcool, l’acétone et le benzène.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
L’isobutylamine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1000 mg/ml à 25 °C), l’éther, l’alcool, l’acétone et le benzène.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Isobutylamine |
Point de fusion | -85°C |
Densité | 0.736 |
Point d’ébullition | 67°C to 69°C |
Point d’éclair | −9°C (15°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Odeur | Amine-like |
Indice de réfraction | 1.397 |
Quantité | 1000 mL |
Numéro UN | UN1214 |