Learn More
Isoamylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
19.30€ - 91.90€
Identifiants chimiques
CAS 107-85-7
Formule moléculaire C5H13N
Poids moléculaire (g/mol) 87.15
Numéro MDL MFCD00008203
Clé InChI BMFVGAAISNGQNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoamylamine, isopentylamine, 3-methylbutylamine, 1-amino-3-methylbutane, monoisoamylamine, leucamine, 1-butanamine, 3-methyl, 3-methylbutanamine, isovalerylamine, monoisopentylamine
CID PubChem 7894
ChEBI CHEBI:43689
Nom IUPAC 3-méthylbutane-1-amine
SMILES CC(C)CCN
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10612983
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
155470050
5 mL Flacon en verre
19.30€
5mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10449070
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
155470250
25 mL Flacon en verre
39.40€
25mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10677124
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
155471000
100 mL Flacon en verre
91.90€
100mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
107-85-7
87.15
BMFVGAAISNGQNM-UHFFFAOYSA-N
7894
3-méthylbutane-1-amine
C5H13N
MFCD00008203
isoamylamine, isopentylamine, 3-methylbutylamine, 1-amino-3-methylbutane, monoisoamylamine, leucamine, 1-butanamine, 3-methyl, 3-methylbutanamine, isovalerylamine, monoisopentylamine
CHEBI:43689
CC(C)CCN
Spécification
Isoamylamine
-60.0°C
0.7500g/mL
4°C
98.5% min. (GC)
(CH3)2CHCH2CH2NH2
MFCD00008203
04, 180
0.75
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
CC(C)CCN
87.15
CHEBI:43689
87.15
Liquide
107-85-7
Incolore
95.0°C to 97.0°C
Authentique
C5H13N
1.4070 to 1.4100
1106
15, 5157
isoamylamine, isopentylamine, 3-methylbutylamine, 1-amino-3-methylbutane, monoisoamylamine, leucamine, 1-butanamine, 3-methyl, 3-methylbutanamine, isovalerylamine, monoisopentylamine
BMFVGAAISNGQNM-UHFFFAOYSA-N
3-méthylbutane-1-amine
7894
0.6 mPa.s (20°C)
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif en cas d’inhalation.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-526-
Identifiant produit
  • Isoamylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.