Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure ISO-VERSINIC™
Recommandée pour le transfert de produits chimiques très agressifs. La tubulure ISO-VERSINIC™ Saint Gobain Performance Plastics™ peut résister à des environnements difficiles en laboratoire ou dans des applications industrielles générales.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 770260-05
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Excellente résistance chimique aux acides forts, aux solvants chlorés et aux alcools.
- Résistante aux flammes
- Résistance à des températures de –20 à 200°C (possible à 300°C)
Especificaciones
Transfer Tubing | |
0.2 in. | |
Fluoroélastomère haute performance | |
8 mm | |
5 m | |
1,5 mm | |
-4°F | |
1/boîte | |
70 (Shore A) | |
200°C |
Autoclavables | |
5 mm | |
0.31 in. | |
16.4 ft. | |
0.06 in. | |
Pour le transfert de produits chimiques très agressifs | |
-20°C | |
Noir | |
392°F |