Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure ISO-VERSINIC™
Recommandée pour le transfert de produits chimiques très agressifs. La tubulure ISO-VERSINIC™ Saint Gobain Performance Plastics™ peut résister à des environnements difficiles en laboratoire ou dans des applications industrielles générales.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences 770360-05
Code produit. 10643095
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Excellente résistance chimique aux acides forts, aux solvants chlorés et aux alcools.
  • Résistante aux flammes
  • Résistance à des températures de –20 à 200°C (possible à 300°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
8 mm
0,43 in
16.4 ft.
0.06 in.
Pour le transfert de produits chimiques très agressifs
-20°C
Noir
392°F
Transfer Tubing
0,31 in
Fluoroélastomère
11 mm
5 m
1,5 mm
-4°F
1/boîte
70 (Shore A)
200°C