Learn More
iso-Hexane, BAKER ANALYZED, J.T.Baker™
Code produit. 15558564
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Convient à la détermination de l’indice hydrocarbure conformément à la norme ISO 9377-2. Concentration de l’indice hydrocarbure (comme étalon de référence d’huile RIVM) : max. 0,5mg/L [pics totaux entre le n-décane (C10H22) et le n-tétracontane (C40H82)]
  • Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et industrielle spécialisée
  • L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
  • Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures de test standard décrites dans les publications techniques
  • Les améliorations mises au point par J.T.Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
Nom chimique ou matériau iso-Hexane
Point de fusion 0°C
CAS 107-83-5
Couleur Incolore
Densité 0.7g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 57°C to 63°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −23°C
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Suitable for determination of Hydrocarbon Oil Index according to ISO 9377-2
Résidus après évaporation Max. 5 ppm
Formule moléculaire C6H14
Eau Max. 0.1%
Synonyme isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Informations sur la solubilité Not or partly miscible in water
Clé InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(C)C
Nom IUPAC 2-methylpentane
Poids moléculaire (g/mol) 86.178
CID PubChem 7892
Poids de la formule 86.18g/mol
Qualité BAKER ANALYZED™