Learn More
iso-Hexane, HPLC BAKER ANALYZED, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Glass
Description
Les réactifs HPLC BAKER ANALYZED sont un groupe de solvants, de sels tampons et de modificateurs de phase mobile de haute pureté à utiliser dans les séparations analytiques et préparatives. Ils sont optimisés pour les applications de recherche et de contrôle de la qualité, notamment la chromatographie en phase liquide haute performance, la chromatographie par perméation de gel et l’analyse spectrophotométrique UV.
- Le réétalonnage ou les réglages dus aux changements de lot sont minimisés pour obtenir les performances optimales des instruments sensibles
- Fonds faibles exempts de pics étrangers
- Faible absorbance UV dans les plages critiques - assurée par des tests d’absorbance UV à divers points et par des tests d’élution par gradient
- Tests de fluorescence pour détecter les impuretés à l’état de traces pouvant provoquer des interférences
- Tests de fonctionnalité pour : dosage, eau, résidus minimaux après évaporation, absorbance UV et fluorescence dans des plages critiques
- Homogénéité de lot à lot, avec une analyse de lot réelle sur l’étiquette
- Options d’emballage innovantes pour garantir la qualité des solvants au point d’utilisation
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | iso-Hexane |
Point de fusion | 0°C |
Absorbance | Max. 0.2 at 210nm, Max. 0.08 at 220nm, Max. 0.008 at 254nm, Max. 0.005 at 280nm, Max. 0.005 at 354nm |
CAS | 64742-49-0 |
Couleur | Colorless |
Notes de qualité de la pureté | For use in High Performance Liquid Chromatography |
Formule moléculaire | C6H14 |
Numéro MDL | MFCD00081849 |
Synonyme | isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane |
Informations sur la solubilité | Not or partly miscible in water |