Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension pour pompes Ismatec™, Puri-Flex™
La tubulure d’extension pour pompes Cole-Parmer™ Ismatec™ est une tubulure longue durée pour les applications pharmaceutiques et de bioprocédés
Marque: Ismatec™ 96418-26
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Tubulure d’extension | |
0,035 in | |
Puri-Flex | |
15,2 m | |
0,89 mm x 15,2 m (dia. int. x L) |
Oui | |
0,89 mm | |
50 pieds | |
Pompes Ismatec | |
Translucide |