Description
- Électrode à jonction double avec référence à filaments de platine, qui évite toute pollution du milieu de mesure par l’argent ou le mercure
- Particulièrement recommandé dans les domaines pharmaceutique, bio-médical ou agro-alimentaire
Spécification
ISE Reference Solution | |
ISE reference solution for refillable double junction ISE electrodes. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Informations supplémentaires
- Potassium chloride solution, 4M, 3.3
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: potassium chloride