Learn More
Solution de cuivre ISAB, Reagecon™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Description
Solutions pour électrode ionique
• Pour ajuster la force ionique
• Se rajoute directement à la solution à mesurer
• Solution ISAB
• Pour ajuster la force ionique. Se rajoute directement à la solution à mesurer. En flacon 500mL. Certificat d'analyse téléchargeable sur www.fr.fishersci.com/certificats
• Solution ISAB
• Pour ajuster la force ionique
• Se rajoute directement à la solution à mesurer
• Solution ISAB
• Pour ajuster la force ionique. Se rajoute directement à la solution à mesurer. En flacon 500mL. Certificat d'analyse téléchargeable sur www.fr.fishersci.com/certificats
• Solution ISAB
Spécification
Spécification
Quantité | 500 mL |