Learn More
Étalon de fer pour chromatographie ionique (CI) 1 mg/ml (1000 ppm) dans de l’acide nitrique (HNO3) à 0,005 %, Reagecon
Fabriqué par gravimétrie à partir de sel ultra-pur, testé par une méthode d’essai certifiée ISO17025 (réf. INAB : 264T), et dosé par titration et ICP-MS avant la fabrication.
Marque: Reagecon ICCS12
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étalon de référence pour la chromatographie ionique, matériau de référence pour la chromatographie ionique
- ISO/CEI17025 pour les tests des étalons ICP/ICP-MS à l'aide de l'ICP-MS (réf. INAB : 264T
- ISO/CEI17025 pour l'étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C)
- ISO / CEI 17025 pour l’étalonnage de la température dans la plage de température allant de -196 à + 1200°C (réf. INAB : 265C)
- ISO / CEI 17025 pour la mesure de la densité (réf. INAB : 264T) à l'aide de l'U-Tube oscillant et de la pycnométrie Bingham
- ISO/CEI17025 pour certaines titrations complexométriques (réf. INAB : 264T
- Conforme GHS/OSHA, REACH, etc.
- Ce produit est fabriqué dans un environnement de salle blanche hautement contrôlé (ISO 7), à l’aide d’eau ultra-pure (spécialement traitée pour la production d’étalons de chromatographie ionique) et de flacons pré-nettoyés et lixiviés trois fois.
- La titrimétrie et la spectroscopie sont contrôlées et étalonnées à l'aide de matériaux de référence certifiés (’CR M) distincts, de sorte que le produit est livré avec deux couches de traçabilité, y compris les étalons NIST, le cas échéant.
- Toutes les incertitudes de mesure du produit sont calculées selon les directives Eurachem/CITAC et signalées comme des incertitudes accrues au95 niveau de confiance en %.
Spécification
Matrix: 0.005% HNO₃ | |
Verre ambré lixivié trois fois | |
Iron | |
Liquide |
1 mg/mL (1000 ppm) | |
100 mL | |
CI et autres techniques de mesure de cations |