Learn More
Étalon de fer dans l'huile de base 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Code produit. 11440289
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Fe1000 μg/g
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron Oil Standard
CAS 7439-89-6, 64742-65-0
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 0.5, 99.5
Quantité 50 g
% max. CAS 0.5, 99.5
Certificat d’analyse With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Formule moléculaire Fe
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
Nom IUPAC fer
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Qualité Huile / plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrice Concentration Réf.
Huile de base 20 1 000 μg/g ORG-FE8-2Z
Solvant ou matrice Base Oil 75
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire