Learn More
Iron(III) chloride hexahydrate, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ACS Reagent, crystallized, 98.0-102% (RT)
22.26€ - 203.83€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-77-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3FeH12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 270.29 |
Numéro MDL | MFCD00149712 |
Clé InChI | NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | iron(3+) hexahydrate trichloride |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
10025-77-1 | |
270.29 | |
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
Cl3FeH12O6 | |
MFCD00149712 | |
iron(3+) hexahydrate trichloride |
Spécification
Iron(III) chloride hexahydrate | |
Cl3FeH12O6 | |
MFCD00149712 | |
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K | |
iron(3+) hexahydrate trichloride | |
270.3g/mol | |
1 mmHg (194°C) |
10025-77-1 | |
FeCl3 · 6H2O | |
UN3260 | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] | |
270.29 | |
98 to 102% (RT) |
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : NO5425000