Learn More
Chlorure de fer(III) anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10050170
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
3 kg
Chlorure de fer (III) anhydre, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7705-08-0
Formule moléculaire Cl3Fe
Poids moléculaire (g/mol) 162.20
Numéro MDL MFCD00011005
Clé InChI RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC iron(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spécification
Couleur Gris
pH 2
Forme physique Solide en poudre
Quantité 3 kg
Poids de la formule 162.21g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1 hPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Fer (III) chlorure anhydre
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.