Learn More
Chlorure de fer(III) anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical
44.85€ - 168.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7705-08-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Fe |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.20 |
Numéro MDL | MFCD00011005 |
Clé InChI | RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | iron(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10407260
|
Fisher Chemical
I/1035/50 |
250 g |
44.85€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10224390
|
Fisher Chemical
I/1035/53 |
500 g |
52.35€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10050170
|
Fisher Chemical
I/1035/63 |
3 kg |
168.00€
3kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chlorure de fer (III) anhydre, extra pur, SLR
Identifiants chimiques
7705-08-0 | |
162.20 | |
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
Cl3Fe | |
MFCD00011005 | |
iron(3+) trichloride |
Spécification
7705-08-0 | |
2 | |
Cl3Fe | |
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K | |
iron(3+) trichloride | |
162.21g/mol | |
1 hPa at 20°C |
Gris | |
Solide en poudre | |
MFCD00011005 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] | |
162.20 | |
Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Iron (III) chloride anhydrous
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.