Learn More
Tétrahydrate de chlorure de fer(II), Honeywell Fluka™
Code produit. 15625560
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Puriss. p.a., ≥ 99,0 % (RT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13478-10-9
Formule moléculaire Cl2FeH8O4
Poids moléculaire (g/mol) 198.805
Numéro MDL MFCD00149709
Clé InChI WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
CID PubChem 16211588
ChEBI CHEBI:86249
Nom IUPAC dichlorure de fer tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) chloride tetrahydrate
Quantité 250 g
Formule linéaire FeCl2 · 4H2O
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 198.81g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (RT)
Tension de vapeur 10 mmHg (693°C)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) chloride tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.