Learn More
Fer pour AAS 1 g/l, matrice à 12 % d’éthanol, Fisher chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
76.90€ - 119.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7697-37-2 |
---|---|
Formule moléculaire | HNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 63.01 |
Numéro MDL | MFCD00011349 |
Clé InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
Nom IUPAC | acide nitrique |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12974515
|
Fisher Chemical
D 019 100 |
100 mL | Flacon |
76.90€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12984515
|
Fisher Chemical
D 019 500 |
500 mL | Flacon |
119.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
7697-37-2 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
944 | |
acide nitrique |
Spécification
Iron | |
7697-37-2 | |
HNO3 | |
1993 | |
O[N+]([O-])=O | |
63.01 | |
CHEBI:48107 | |
Liquid |
1g/L±0.002g/L | |
Solution étalon à simple élément de flamme pour spectroscopie d’absorption atomique | |
MFCD00011349 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
acide nitrique | |
944 | |
12% Ethanol |
Sécurité et traitement
H226
P210 ; P233 ; P240 ; P241 ; P280 ; P303+P361+P353 ; P370+P378 ; P403+P235 ; P501
Avertissement
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois.(12 mois après l’ouverture).
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Single-element Standard Solution for AAS. Iron (Fe) 1000mg/l in Ethanol 12%,HCL 2%
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .