Learn More
Bolle Protection™ Lunettes de sécurité en polycarbonate IRIDPSI, zone de lecture
Lunettes de sécurité ultra-modulaires et infiniment adaptables avec verres correctifs dioptriques. Les lunettes de sécurité en polycarbonate IRIDPSI Bollé Protection™ avec zone de lecture sont fournies avec des verres anti-rayures / anti-buée.
13.62€ - 155.00€
Spécification
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Résistants aux rayures |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de la norme européenne CE disponible. |
Teinte de la lentille | Clear |
Protection UV | Oui |
Code produit | Marque | Revêtement de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Revêtement de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15256705
|
Bolle Protection™
IRIDPSI1.5 |
Anti-buée, Résistants aux rayures | N/A | N/A | N/A | |||||
15598281
|
Bolle Protection™
IRIDPSI2.5 |
Antibuée, Antirayures |
155.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15276705
|
Bolle Protection™
IRIDPSI2.5 |
Antibuée, Antirayures | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Verres transparents.
- Zone de lecture.
- Pont à mémoire de forme B-Flex réglable.
- Branches pivotantes / avant inclinable.
- TIPGRIP antiglisse.
- Technologie approuvée pour une utilisation continue et qualité optique parfaite certifiée.
- Revêtement anti-rayures.
- Revêtement anti-buée.
- Protection UVA / UVB à 99,9 %.
- La protection des verres et de la monture contre les chocs à faible énergie résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s.
- Protection des verres et de la monture contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
- Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.
- Certificat de la norme européenne CE disponible.
Spécification
Anti-buée, Résistants aux rayures | |
Certificat de la norme européenne CE disponible. | |
Clear | |
Oui |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bolle Protection™ Lunettes de sécurité en polycarbonate IRIDPSI, zone de lecture