Learn More
Étalon d’iridium pour ICP, 1000 μg/ml dans 10 % de HCl, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
337.00€ - 387.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-88-5, 7647-01-0, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Ir |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.22 |
Numéro MDL | MFCD00011062 |
Clé InChI | GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 23924 |
ChEBI | CHEBI:49666 |
Nom IUPAC | iridium |
SMILES | [Ir] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10172772
|
SPEX Certiprep
PLIR3-2Y |
125 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
387.00€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10365982
|
SPEX Certiprep
PLIR3-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
337.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Ir | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Identifiants chimiques
7439-88-5, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
192.22 | |
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:49666 | |
[Ir] |
Ir | |
MFCD00011062 | |
23924 | |
iridium |
Spécification
Iridium Standard | |
0.1, 10.0, 89.9 | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
MFCD00011062 | |
[Ir] | |
192.22 | |
CHEBI:49666 | |
Matrice Concentration Réf.N° 10 % HCl100 1 000 μg/ml PLIR3-2Y, -2X |
7439-88-5, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
0.1, 10.0, 89.9 | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Ir | |
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N | |
iridium | |
23924 | |
Plasma | |
10% HCl |
Sécurité et traitement
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : conditions ambiantes
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 1000
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid, Iridium from Iridium(III) chloride hydrate
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire