Learn More
Oxyde d’iridium(IV), Premion™, 99,99 % (base métallique), Ir 84,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
704.51€
Identifiants chimiques
CAS | 12030-49-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CH4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 16.04 |
Numéro MDL | MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731 |
Clé InChI | VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | methane |
SMILES | C |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12030-49-8 | |
16.04 | |
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N | |
C |
CH4 | |
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731 | |
methane |
Spécification
Iridium (IV) oxide | |
Noir | |
(Base des métaux) | |
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731 | |
Insoluble in water. | |
C | |
16.04 | |
99.99% | |
Ir 84.5% min | |
11.7 g/mL |
12030-49-8 | |
Poudre | |
CH4 | |
UN1479 | |
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N | |
methane | |
224.2 | |
Premion™ | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272
Peut aggraver un incendie
comburant.
P210-P220-P221-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE COMBURANTE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-743-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Iridium(IV) oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Iridium oxide