Learn More
Iodure d’iridium(IV), Premion™, 99,95 % (base métallique), Ir 27,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
212.00€ - 1032.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-45-6 |
---|---|
Formule moléculaire | I4Ir |
Poids moléculaire (g/mol) | 699.84 |
Numéro MDL | MFCD00049960 |
Clé InChI | UXDVYGYWEFPPTQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iridium iv iodide, iridium iodide iri4, iridium iv iodide, premion |
CID PubChem | 25113453 |
Nom IUPAC | tétraiodoiridium |
SMILES | [I].[I].[I].[I].[Ir] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11314028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040424.03 |
1 g |
212.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040424.06 |
5 g |
1032.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7790-45-6 | |
699.84 | |
UXDVYGYWEFPPTQ-UHFFFAOYSA-N | |
25113453 | |
[I].[I].[I].[I].[Ir] |
I4Ir | |
MFCD00049960 | |
iridium iv iodide, iridium iodide iri4, iridium iv iodide, premion | |
tétraiodoiridium |
Spécification
Iridium(IV) iodide | |
Poudre | |
I4Ir | |
iridium iv iodide, iridium iodide iri4, iridium iv iodide, premion | |
UXDVYGYWEFPPTQ-UHFFFAOYSA-N | |
tétraiodoiridium | |
25113453 | |
99.95% | |
Ir 27.0% min. |
7790-45-6 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00049960 | |
Insoluble in water and alcohol; Soluble in aqueous KI | |
[I].[I].[I].[I].[Ir] | |
699.84 | |
699.82 | |
Premion™ |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 232-206-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche