Learn More
Chlorure d’iridium(IV), 99,95 % (base métallique), Ir 56,5 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Code produit. 11366568
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-97-5
Formule moléculaire Cl4Ir
Poids moléculaire (g/mol) 334.017
Numéro MDL MFCD00016155
Clé InChI CALMYRPSSNRCFD-UHFFFAOYSA-J
Synonyme iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion
CID PubChem 24815
Nom IUPAC tétrachloroiridium
SMILES Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium(IV) chloride
Point de fusion (decomposition)
Forme physique Pièces de verre amorphe / poudre
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and dilute hydrochloric acid.
Poids de la formule 334.01
Sensibilité Hygroscopic